85067
Sesame oil from Sesamum indicum
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Sesami oleum
Origine biologica
Sesamum indicum (sesame) seeds
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Gruppo funzionale
oleic acid
Tipo di lipide
oils
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Efficacy and classification of Sesamum indicum linn seeds with Rosa damascena mill oil in uncomplicated pelvic inflammatory disease using machine learning.: This study applies machine learning to evaluate the efficacy of sesame seeds combined with rose oil in treating pelvic inflammatory disease, offering a novel therapeutic approach (Sumbul et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
491.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
255 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?