Unfortunately, there is no information on the alpha and omega ends for the product.
81489
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, for GPC, 2,000
Sinonimo/i:
PMMA
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
580 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~1730
Mp ~1960
Mw ~1900
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.10
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
nwg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What are the alpha- and omega-ends of this PMMA?
1 answer-