Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 39.20 |
5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
25 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 372.00 |
Informazioni su questo articolo
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99% |
| refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 | refractive index n20/D 1.447 (lit.) |
| product line Selectophore™ | product line - | product line - | product line - |
| mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100, 500 | Quality Level 100 |
| description for ion-selective electrodes | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) adipate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?