Documenti
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Sinonimo/i:
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Formula condensata:
Sm(SO3CF3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
597.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (KT)
Grado di funzionalizzazione
26 specific activity
Stringa SMILE
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Avvertenza
radioactive
Altre note
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)