Documenti fondamentali
425710
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Formula condensata:
Sm(SO3CF3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
597.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: samarium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)