Documenti fondamentali
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-5-Oxoproline ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
82621
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Punto di fusione
54-56 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)