Documenti
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
Sinonimo/i:
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Beilstein:
4351585
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3