Documenti fondamentali
81799
Sigma-Aldrich
Propylphosphonic anhydride solution
technical, ~50% in ethyl acetate
Sinonimo/i:
1-Propanephosphonic anhydride solution, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, T3P®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21O6P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.18
Beilstein:
5079255
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Concentrazione
~50% in ethyl acetate
Stringa SMILE
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)