Documenti fondamentali
81410
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 100,000
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
1 G
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 224.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~89300
Mp ~89400
Mw ~94900
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 30,000
Supelco
81408
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 70,000
Supelco
81409
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
67302
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Supelco
182435
Polystyrene