81413
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 300,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~275000
Mp ~295000
Mw ~284000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?