792527
Imidazolo
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.2% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Imidazole can be used as a catalyst in the following
- Silylation of alcohols, carboxylic acids, and amines in the presence of silyl chloride in DMF.
- To prepare acid chlorides from the corresponding carboxylic acids and phosgene.
- Imidazole-PPh3/I2 catalytic system used in the conversion of alcohols into iodides.
- Imidazole-PPh3/I2 is used in the diol deoxygenation reaction.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.