Documenti fondamentali
4015
Millipore
Imidazole
ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Sinonimo/i:
Imidazole, ULTROL® Grade, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene
Scegli un formato
25 G
Chiedi
100 G
Chiedi
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
Chiedi
100 G
Chiedi
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.25
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
RTECS - NI3325000
Merck USA index - 14, 4912
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (1H-NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.0
Solubilità
water: 100 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: <1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Superior buffer in the pH range of 6.2-7.8. Has a pKa of 7.0 at 20°C.
Useful in the pH range of 6.2-7.8.
Applicazioni
  • Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
Attenzione
Toxicity: Corrosive (L)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Imidazolo puriss. p.a., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56750
Imidazolo
Imidazolo &#8805;99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
I0250
Imidazolo
Imidazolo ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazolo
Imidazolo ACS reagent, &#8805;99% (titration)
Sigma-Aldrich
I2399
Imidazolo