792500
Sodium pyruvate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.