78513
D-mannitolo
≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Sinonimo/i:
Mannite
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.9999% (metals basis)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
Punto di fusione
166-169 °C
167-170 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤1000 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1000 μg/kg
fluoride (F-): ≤1000 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1000 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1000 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1000 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 μg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.01 mg/kg
B: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Ce: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cs: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Dy: ≤0.01 mg/kg
Er: ≤0.01 mg/kg
Eu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ga: ≤0.01 mg/kg
Gd: ≤0.01 mg/kg
Ge: ≤0.01 mg/kg
Hf: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.001 mg/kg
Ho: ≤0.01 mg/kg
In: ≤0.01 mg/kg
Ir: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
La: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Lu: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Nb: ≤0.01 mg/kg
Nd: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Os: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Pd: ≤0.01 mg/kg
Pr: ≤0.01 mg/kg
Pt: ≤0.01 mg/kg
Rb: ≤0.01 mg/kg
Re: ≤0.01 mg/kg
Rh: ≤0.01 mg/kg
Ru: ≤0.01 mg/kg
Sb: ≤0.01 mg/kg
Sc: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sm: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ta: ≤0.01 mg/kg
Tb: ≤0.01 mg/kg
Te: ≤0.01 mg/kg
Th: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Tm: ≤0.01 mg/kg
U: ≤0.01 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
W: ≤0.01 mg/kg
Y: ≤0.01 mg/kg
Yb: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Zr: ≤0.01 mg/kg
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?