76169
Palmitoleic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-9-Hexadecenoic acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458
P. ebollizione
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
0.5 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
oleic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Simultaneous identification and quantification of fatty acids from blood plasma samples after their methyl derivatization by large-volume injection (LVI) gas chromatography combined with vacuum ultraviolet spectroscopy (GC-VUV)
- Multi-residue analysis of oleic acid and other related fatty acids using a derivatization-free method based on gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID)
- Comparative evaluation of high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC) methods for the determination of cis- and trans- palmitoleic acids in fish oil samples, using a modified potassium hydroxide ester exchange method
- Separation and determination of fatty acids by gas chromatography (GC) and amino acids by ultra-fast liquid chromatography-ultraviolet (UFLC-UV) detection from goldband goatfish harvested during different seasons
- Development of a liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to measure seven fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), four fatty acids, and four cardiovascular-related biomarkers in plasma samples of 57 healthy individuals
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?