62160
Linolenic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
P. eboll.
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-11 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
oleic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?