74807
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Campylobacter spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Cefoperazone 16 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.