67454
Bolton Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Bolton Selective Enrichement Broth, Base
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10272-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
enzymatic digest of animal tissues, 10 g/L
α-ketoglutaric acid, 1.0 g/L
lactalbumin hydrolysates, 5.0 g/L
sodium carbonate, 0.6 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium metabisulfite, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
Compatibilità
selective for Campylobacter spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.