Documenti fondamentali
73820
Sigma-Aldrich
5-Nitrosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Anilotic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Beilstein:
2213719
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
227-233 °C
228-230 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
This product has been replaced by 247871-ALDRICH | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 99%
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)