Documenti fondamentali
73100
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoyl chloride
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Beilstein:
777991
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
n20/D 1.569
P. ebollizione
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)