Documenti fondamentali
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 28.70
250 G
CHF 103.00
CHF 28.70
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 28.70
250 G
CHF 103.00
About This Item
Formula condensata:
4-(NO2)C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-517-4
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
CHF 28.70
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
155 °C/20 hPa
Punto di fusione
75 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup