Documenti
72659
Millipore
Anthracis Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Bacillus anthracis
Descrizione generale
Polymixin is an inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants. Lysozyme specifically suppressses the growth of Gram negative contaminants.
Applicazioni
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Componenti
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)