Documenti fondamentali
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Formula condensata:
Ni(C5H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (Ni)
Stato
solid
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)