71804
Sodium oxalate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)