Vai a
65984
Micro particles based on polystyrene
size: 800 nm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 326.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 326.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, 800 nM may be derivatized to generate media for applications such as antibody conjugation and use in immunoagglutination assay development or the stabilization of Pickering emulsions. Polystyrene microparticles are useful as potential biodegradable vaccine adjuvants and drug delivery devices.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
164355067519429
description
size: 800 nm
description
size: 200 μm
description
size: 600 nm
description
size: 250 μm
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
200 μm std dev <4 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)