Documenti fondamentali
69750
Sigma-Aldrich
Metol
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
Scegli un formato
100 G
CHF 47.40
500 G
CHF 153.00
CHF 47.40
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 47.40
500 G
CHF 153.00
About This Item
Formula condensata:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Beilstein:
3919382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 47.40
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for photographic purposes
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
989 °F
Impurezze
≤1% aminophenol
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
494.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
257 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e