1.07299
4-(Methylamino)phenol sulfate
Technipur®
Sinonimo/i:
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, N-Methyl-p-aminophenol sulphate, p-Methyl aminophenol sulfate, Metol
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
989 °F
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
494.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
257 °C - closed cup
Bromate Oxidative-Coupling Reaction
of Metol with Phloroglucinol