68923
Esculetin
analytical standard
Sinonimo/i:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (NT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
271-273 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)