68217
2-Oxobutyric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Ketobutyric acid, 2-Oxobutanoic acid, Propionylformic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
96.5-103.5% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
30-33 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)