The material of construction of catalog number 1.13681 is polypropylene (lid) and polycarbonate (jar).
1.13681
Anaerobic jar
For creating an oxygen free or oxygen depleted environment, 2.5 Liters
Sinonimo/i:
Oxygen free vessel
Livello qualitativo
Caratteristiche
Used for creating an oxygen free or oxygen depleted environment.
Produttore/marchio commerciale
Anaerocult™
applicazioni
microbiology
Compatibilità
ANAEROTEST™
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Articoli
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
-
Una consulta. De que material esta hecho la jarra de anaerobiosis ? es de policarbonato ?
1 answer-