67403
Cirsilineol
analytical standard
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 3′,7-dimethyl ether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC and enzymatic)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?