Key Documents
67373
Supelco
Dibenzyl disulfide
analytical standard
Sinonimo/i:
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SSCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.39
Beilstein:
1110443
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)