66725
Methylene Blue solution alkaline according to Loeffler
according to Loeffler
Sinonimo/i:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
dye (C.I.No. 52015), 0.3 % (w/v) (in ethanol:0.1% aqueous KOH 3:10)
Indice di rifrazione
n20/D 1.347
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)