202096
New Methylene Blue N zinc chloride double salt
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Basic blue 24, Methylene blue N
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
>240 °C (dec.) (lit.)
λmax
591 nm
630 nm (2nd)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥16000 at 242-248 nm in H2O
≥28000 at 284-290 nm in H2O
≥36000 at 588-594 nm in H2O
≥44000 at 629-635 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C.CCNc4cc5[s+]c6cc(NCC)c(C)cc6nc5cc4C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;;;;;/h2*7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
MCBJJSJOIVJYQY-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
AQUEOUS SOLUTION USING ZINC OXIDE AND
TITANIUM DIOXIDE AS CATALYST