Documenti fondamentali
65250
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyphthalate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethyl 4-methoxybenzene-1,2-dicarboxylate
Scegli un formato
10 ML
CHF 258.00
CHF 258.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 258.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Beilstein:
2373838
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥97.0% (GC)
CHF 258.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
P. ebollizione
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)