Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 540.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
product line
MVP ICON®
form
liquid
packaging
box of 100 ea
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
application(s)
cannabis testing
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with MVP ICON instrument
detection method
bioluminescent
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Il dispositivo di campionamento per liquidi MVP ICON ATP consente agli utenti di prelevare rapidamente e misurare il contenuto di ATP nei campioni di liquidi, come l′acqua di risciacquo CIP, direttamente dalla fonte senza pipettare né usare un contenitore per il campionamento.
Maggiore accuratezza e ripetibilità
All′attivazione, il reagente del test proprietario defluisce lungo lo stelo cavo del dispositivo di campionamento portando via in modo uniforme l′ATP dall′estremità di campionamento fino al fondo della provetta di raccolta, garantendo un elevato livello di accuratezza. Si misura l′emissione luminosa della soluzione del reagente, non la superficie del dispositivo solido, garantendo un elevato livello di ripetibilità.
Comodo da conservare
I dispositivi di campionamento si conservano a temperatura ambiente, senza necessità di refrigerazione, liberando prezioso spazio refrigerato per altre esigenze.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management | description BioControl, ATP Surface Sampling Swab for HACCP Management | description BioControl, ATP Positive Control | description for use with MVP ICON® instrument |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C, room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| packaging box of 100 ea | packaging pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST) | packaging box of 25 tests | packaging - |
| product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® |
| manufacturer/tradename MVP ICON® 64004-100 | manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename BioControl Systems 64001-25, MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® |
| compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON® instrument |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?