Documenti
633879
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane-d3
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl ether-d3, Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether-d3, Sevoflurane-d3
About This Item
Formula condensata:
CF3CD(OCD2F)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
59 °C (lit.)
Densità
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(F)OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2/i1D2,2D
DFEYYRMXOJXZRJ-FUDHJZNOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)