933988
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
≥99.5%, anhydrous, acid <=100 ppm, battery grade
Sinonimo/i:
1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane, HFE-347, TFTFE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
Residuo non volatile (NVR)
≤10 ppm
P. ebollizione
56 °C
Punto di fusione
-91 °C (lit.)
Densità
1.49 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
FC(F)(F)COC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6)4(10,11)12-1-3(7,8)9/h2H,1H2
CWIFAKBLLXGZIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)