934038
Hexafluoroisopropyl methyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, HFME, HFPM, Isoindoklon
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤250 ppm acid (HF)
≤500 ppm H2O
P. eboll.
50 °C
Densità
1.39 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3