63260
Sodium maleate dibasic
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Maleic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.0% (NT)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?