63145
Solfato di magnesio eptaidrato
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)