62559
Lithium ionophore II
Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)