Documenti fondamentali
62571
Supelco
Lithium ionophore VIII
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
Scegli un formato
50 MG
CHF 539.00
CHF 539.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 539.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H83N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
798.19
Beilstein:
9248138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
CHF 539.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
100
200
Nome Commerciale
Selectophore
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes[1]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Performance of a highly lipophilic Li+ lonophore in solvent polymeric membranes
Bochenska, M., Simon, W.
Mikrochimica Acta, 102, 277-281 (1990)
Novel flow-through bulk optode for spectrophotometric determination of lithium in pharmaceuticals and saliva
Albero, M.I., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 133-138 (2010)
Preparation of di- and triamides and their application in ion-selective electrodes
Bochenska, M., et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 10, 19-27 (1991)
Konstantin M Mikhelson et al.
Analytical chemistry, 74(3), 518-527 (2002-02-13)
Lithium-selective electrodes with solvent polymeric membranes based on two different dicyclohexylamide neutral ionophores are studied systematically. The selectivity of lithium response is studied by means of the ordinary potentiometric experiments. Stability constants of lithium, sodium, and potassium ions with the