62120
(R)-(+)-Limonene
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +112±3°, c = 10% in ethanol
Limite di esplosione
6.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.