Documenti
61410
Supelco
trans,trans-2,4-Nonadienal
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥90.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
P. eboll.
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
contains up to 5.0% water (calculated from elemental analysis)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)