60441
Potassium perchlorate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1% in H2O)
Punto di fusione
400 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?