Documenti fondamentali
56890
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Sinonimo/i:
Conductivity Calibration Solution
Scegli un formato
500 ML
CHF 196.00
CHF 196.00
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 196.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 196.00
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
≤2.5% KCl (T)
Conducibilità
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
Densità
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrizione generale
Conductivity standard is used for the calibration of conductivity measurements.[1] The conductivity standard solution, which can be used for conductivity measurements can be sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.[2]
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bela G, et al.
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null