Documenti fondamentali
51795
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
Sinonimo/i:
Conductivity calibration standard solution (1980-2020 μS/cm at 25 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
≤2.5% KCl (T)
Conducibilità
1980-2020 μS/cm at 25 °C
Densità
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Applicazioni
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)