Documenti fondamentali
MT51300169
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 10 μs/cm, volume 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
Scegli un formato
250 ML
CHF 87.40
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 87.40
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51300169
Volume
250 mL
Applicazioni
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for error-free conductivity measurements.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. How should MT51300169, Mettler-Toledo conductivity standard be stored?
    1 answer
    1. The standard should be stored in its original container with the lid tightly closed at room temperature and out of direct sunlight.