51773
Desmethoxyyangonin
analytical standard
Sinonimo/i:
(E)-4-Methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, 5,6-Dehydrokavain, Demethoxyyangonin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=O)OC(\C=C\c2ccccc2)=C1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
DKKJNZYHGRUXBS-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)